Learn More
WDR5 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-30063F
Product Code. 18536154
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
WDR5 Polyclonal antibody specifically detects WDR5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
WDR5
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
BIG3, BIG-3, BMP2-induced 3-kb gene protein, SWD3, SWD3, Set1c WD40 repeat protein, homolog, WD repeat domain 5, WD repeat-containing protein 5, WD-repeat protein 5
maps to a region between residue 1 and 50 of human WD repeat domain 5 using the numbering given in entry NP_060058.1
0.1 mL
Chromatin Modifiers
11091
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
FITC
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.