missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR52 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-93585-0.02ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
WDR52 Polyclonal antibody specifically detects WDR52 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| WDR52 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| WD Repeat Domain 52, WD Repeat-Containing Protein 52 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-370 of human CFAP44 (NP_001157968.1). SSSGEGIGVIGVHPHKTYFTVAEKGSFPDIIIYEYPSLRPYRVLRDGTEKGYAYVDFNYSGNLLASVGSNPDYTLTIWNWKEEQPILRTKAFSQEVFKVTFNPDKEEQLTTSGSGHIKFWEMAFTFTGLKLQGSLGRFGKTITTDIEGYMELPDGKVLSGSEWGNMLLWEGGLIKVELCRGTSKSCHNGPI | |
| 0.02 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 55779 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur