missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR92 Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA809516S
This item is not returnable.
View return policy
Description
WDR92 Monoclonal antibody specifically detects WDR92 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| WDR92 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9NP64 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 51538 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI4B5 | |
| Unconjugated | |
| ZCCHC17 | |
| AI553587; HZGJ; monad; RGD1563863; testicular secretory protein Li 67; WD repeat domain 92; WD repeat-containing protein 92; WD repeat-containing protein Monad; Wdr92 | |
| Full length human recombinant protein of human ZCCHC17 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur