Learn More
West Nile Virus Envelope Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06464MFV500
Product Code. 18515663
  • € 629.00 / 0.10mL
Description
West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
West Nile Virus Envelope
Polyclonal
ELISA
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus
Purified
ELISA
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant WNV West Nile Virus Envelope (Accession#: ABA62343.1; Gln586-Ala705).
0.1 mL
Primary
Store at 4C in the dark.
IgG
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato