Läs mer
Läs mer
West Nile Virus Envelope Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-12751-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| West Nile Virus Envelope | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:1000-1:5000 | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant West Nile Virus Envelope (Accession#: ABA62343.1; Gln586-Ala705). | |
| 100 μg | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| Virus | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering