Learn More
GE Healthcare Whatman™ Reeve Angel 226 Creped Qualitative Circles
Merk:  GE Healthcare 5226-848
Overige gegevens : Gewicht : 3.43000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15540773
  • € 237.00 / 1000 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • High filtration speed
  • Retains coarse or gelatinous particulates
  • Unique crêped gray surface provides optical contrast for white or dark filtrates
Specificatie
Specificatie
1000 per pack
226
Cellulose
20 to 25μm
Fast
0.28mm
20cm
20.3cm
20.3cm
20 to 25μm
Sheet
Video's