Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Black Phenolic Screw Cap With Rubber Liner
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Neck Finish:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
No. per Case:
1000 Cs.
200 Cs.
500 Cs.
Förpackningsstorlek:
Pack of 1000
Pack of 200
Pack of 500
Beskrivning
- Autoclavable for easy sterilization
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Black |
| Material | Phenolic Resin |
| No. per Case | 500 Cs. |
| Neck Finish | 18-415 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| For Use With (Equipment) | Bottle |
| Closure Liner | 14B Rubber |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering