Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps For Wheaton Dropping Bottles - Green
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
13-425
15-415
20-410
8-425
No. per Case:
100/Cs.
1000/Cs.
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
Descripción
- Packaged in case of 100 or 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Green |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 1000/Cs. |
| Neck Finish | 13-425 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Product Type | Polypropylene Cap |
| For Use With (Equipment) | Dropping bottle |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido