Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Blue
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Neck Finish:
13-425
15-415
20-410
8-425
No. per Case:
100/Cs.
1000/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 1000
Beschreibung
- Packaged in case of 100 or 1000
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blue |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 100/Cs. |
| Neck Finish | 15-415 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Product Type | Polypropylene Cap |
| For Use With (Equipment) | Plastic dropping bottle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur