Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Phenolic Screw Caps for Redi-Pak™ Containers
Product Code. 11704189 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Unit Size:
Pack of 144
Product Code. 11704189
Brand: DWK Life Sciences 239255
Only null left
Add to basket
Add to basket
Unique cone liner design offers superior torque retention and excellent sealing characteristics
  • Poly-Seal liner is manufactured from low density polyethylene
  • Phenolic
  • Screw cap
  • Color: Black
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Black
Material Phenolic Resin
No. per Case 144 Cs.
Neck Finish 22-400
Certifications/Compliance ISO 9001
For Use With (Equipment) Redi-pak™ container
Closure Liner Polyseal
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.