Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ White Polypropylene Caps with PTFE-Faced Foamed Polyethylene Liners
Product Code. 11794219 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Neck Finish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner Material:
PTFE/Polyethylene
Polyethylene Foam
Material:
Polypropylene
Polypropylene, PTFE
No. per Case:
144 Cs.
48 Cs.
72 Cs.
Unit Size:
Pack of 144
Pack of 48
Pack of 72
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Neck Finish Liner Material Material No. per Case Unit Size
11794219 22-400 Polyethylene Foam Polypropylene 144 Cs. Pack of 144
11784219 20-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 144 Cs. Pack of 144
11714229 28-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 144 Cs. Pack of 144
11708819 63-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 48 Cs. Pack of 48
11798809 53-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 72 Cs. Pack of 72
11704229 24-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene, PTFE 144 Cs. Pack of 144
11778809 43-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 72 Cs. Pack of 72
11788809 45-400 Polyethylene Foam Polypropylene 72 Cs. Pack of 72
11724229 33-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 144 Cs. Pack of 144
11734229 48-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 72 Cs. Pack of 72
11744229 58-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 72 Cs. Pack of 72
11768809 38-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 72 Cs. Pack of 72
10113052 89-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 48 Cs. Pack of 48
11754229 70-400 PTFE/Polyethylene Polypropylene 48 Cs. Pack of 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11794219 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 239231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 94.25
    € 85.75 / Pack of 144
    Save € 8.50
    9% Off
Estimated Shipment: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
WHEATON™ White Polypropylene Caps with PTFE-Faced Foamed Polyethylene Liners seal glass bottles and vials securely. The PTFE-faced foamed PE liner resists chemicals and compresses for a reliable seal, ideal for environmental samples, pharmaceuticals, and diagnostic reagents.
Excellent for environmental samples, pharmaceuticals and diagnostic reagents
  • PTFE-faced foamed polyethylene liner offers chemical resistance against high purity chemicals, strong acids, and solvents
  • Polyethylene foam provides compressibility and reliable sealing properties
  • Suitable for environmental samples, pharmaceuticals, and diagnostic reagents
  • Compatible with glass bottles and vials
  • White polypropylene screw cap construction
  • Available in multiple GPI cap finish sizes to fit a range of bottle and vial neck finishes
Spezifikation
Color White
Material Polypropylene
No. per Case 144 Cs.
Sterility Non-sterile
Liner Material Polyethylene Foam
Neck Finish 22-400
For Use With (Equipment) Glass bottle or vial
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance ISO 9001
Disposable Reusable
Product Type Screw Cap
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.