Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Plastic Bottles
Product Code. 10195774
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
Each
Pack of 450
Pack of 500
Pack of 900
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
Product Code. 10195774
Brand: Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103346
Only null left
Add to basket
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
Provides solutions tailored to your precise requirements. Verenigde Kunststof Bedrijven™ Plastic Bottles have a rectangular shape for comfortable handling, as well as an extensive labelling area. Caps not included; sold separately.
  • HDPE bottles
  • Range 100 ml to 500 ml
  • Food-grade
  • Rectangular shape
  • Comfortable customer friendly design
  • Extensive labelling area
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Narrow and wide neck finish
Caps Not Included.
Specifica
Capacity (Metric) 500 mL
Color Natural
Dimensions (L x W x H) 72.5 x 54.5 x 169.5 mm
Material HDPE
Quantity 312
Weight (Metric) 30 gr
Neck Finish DIN 40
Mouth Wide
Shape Rectangular
Product Type Wide Mouth Bottle
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato