Learn More
GA International White Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Small Roll
Product Code. 17884556
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101.6 x 101.6 mm
23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
25.4 x 19 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 50.8 mm
38.1 x 38.1 mm
41.3 x 15.9 mm
44.5 x 12.7 mm
44.5 x 25.4 mm
50.8 x 40.6 mm
50.8 x 50.8 mm
50.8 x 76.2 mm
76.2 x 50.8 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 300
Pack of 500
Product Code. 17884556
Brand: GA International AWA122C10.3WH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a small roll.
  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a small roll with core size of 25.4 mm
Specifikationer
Adhesive Type Permanent
Color White
Finish Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 1 Label
Quantity 300/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -320.8°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +100°C
Dimensions (LxW) 101.6 x 101.6 mm
Length (English) 4 in.
Length (Metric) 101.6 mm
Width (English) 4 in.
Width (Metric) 101.6 mm
Diameter (English) 1 in.
Diameter (Metric) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.