Learn More
Motic™ Widefield Eyepiece for SMZ160
Código de producto. 17887285
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Magnification Power:
10X
15X
20X
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17887285
missing translation for 'mfr': Motic™ 1101001403911
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Widefield eyepiece is compatible with the SMZ160 microscope.
  • Widefield eyepiece for SMZ160 microscope.
  • Comes in sizes WF10X/20mm, WF15X/15mm, and WF20X/10mm.
Especificaciones
Type Eyepiece
Autoclavable Not Autoclavable
Field of View 20 mm
For Use With (Application) observation via SMZ-160 stereomicroscope
For Use With (Equipment) SMZ-160
Lens Type Achromatic
Magnification Power 10X
Required Accessories SMZ-160 Head
Sterility Non-sterile
Warranty 5 years
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado