Learn More
Tocris Bioscience™ Wiskostatin
Description
Inhibitor of neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (N-WASP) activity. Interacts with the regulatory GTPase-binding domain of N-WASP; inhibits activation of Arp2/3 complex by maintaining N-WASP in an inactive conformation. Also inhibits PIP2-induced actin polymerization (EC50 ∽ 4μM).
Spécification
Spécification
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 426.15 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 426.15 |
| Chemical Name or Material | Wiskostatin |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?