Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD High Chair
Description
- ESD Cleanroom vinyl high chair with adjustable footring on ESD glides
- Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom class 7 suitable
- BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ohms
High ESD Vinly Cleanroom Chair
Spécification
Spécification
| Product Type | Cleanroom ESD Chair |
| Color | Black |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Back Style | Ergonomic |
| Style | Footrings |
| With Armrest | No |
| With Backrest | Yes |
| With Casters | No |
| Footrest | Yes |
| With Lumbar Support | Yes |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?