Learn More
Techsit Worktech Laboratory Vinyl Low Chair
Descrizione
- Vinyl
- Laboratory low chair on castors
- Antimicrobial Vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 7 suitable
Specifica
Specifica
| Product Type | Lab Swivel Chair |
| Color | Blue |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Back Style | Ergonomic |
| Style | On castors |
| With Armrest | No |
| With Backrest | Yes |
| With Casters | Yes |
| Footrest | No |
| With Lumbar Support | Yes |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?