Learn More
WSB1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-84162-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18478900
  • € 292.00 / 25µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
WSB1 Polyclonal specifically detects WSB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
WSB1
Polyclonal
Western Blot 1:100-1:500, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20
DKFZp564B0482, SOCS box-containing WD protein SWiP-1, SWIP1DKFZp564A122, WD repeat and SOCS box containing 1, WD repeat and SOCS box-containing 1, WD repeat and SOCS box-containing protein 1, WSB-1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
WSB1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:APFDKKCGRENWTVAFAPDGSYFAWSQGHRTVKLVPWSQCLQNFLLHGTKNVTNSSSLRLPRQNSDGGQKNKPREHIIDCGDIVWSLAFGSSVPEKQSRCVNIEWHRFRFGQDQLLLATGLNNGRIKIWDV
25 μL
Signal Transduction
26118
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only