missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
WTAP Monoclonal Antibody (OTI2C4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA808315S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
WTAP Monoclonal antibody specifically detects WTAP in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| WTAP | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q14512 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9982 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2C4 | |
| Unconjugated | |
| FGFBP1 | |
| 2810408K05Rik; 9430038B09Rik; Female-lethal(2)D homolog; hFL(2)D; KIAA0105; Mum2; PNAS-132; pre-mRNA-splicing regulator WTAP; putative pre-mRNA splicing regulator female-lethal(2D); RGD1563824; Wilms tumor 1 associated protein; wilms tumor 1-associating protein; Wilms' tumour 1-associating protein; Wilms tumour 1-associating protein; WT1-associated protein; WTAP | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 24-234 of human FGFBP1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering