Learn More
XBP1S-Specific Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 24868-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16883365
  • € 145.00 / 20µL
Description
The XBP1S-specific antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human XBP1S-specific. This antibody recognizes human, mouse antigen. The XBP1S-specific antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
XBP1S-Specific
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
7494
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry
293 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt