Learn More
Waters Corporation XBridge Phenyl Method Validation Kit
Product Code. 17182882
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Pack of 3
Product Code. 17182882
Brand: Waters Corporation 186003803
XBridge BEH Phenyl columns provide complementary selectivity to C18 stationary phases, especially for polyaromatic compounds.
  • This most chemically stable commercially available Phenyl sorbent on the market and provides you with ultra-low column bleed, long column lifetimes and excellent peak shape.
Spezifikation
Diameter (Metric) 4.6 mm
Length (Metric) 150 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 3.5 μm
Pore Size 130 Å
Quantity 3/Pk.
USP Type L11
Endcapped Yes
Type Method Validation Kit
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt