Learn More
XCL2 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06178MFV500
Produktkode 18565102
  • € 428.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
XCL2 Polyclonal antibody specifically detects XCL2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
XCL2
Polyclonal
ELISA
C motif chemokine 2, chemokine (C motif) ligand 2, cytokine SCM-1 beta, SCM-1b, SCM1B, SCYC2XC chemokine ligand 2, small inducible cytokine subfamily C, member 2
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human XCL2 (Uniprot#: Q9UBD3; Met1-Gly114)
0.1 mL
Primary
Human
Purified
ELISA
mFluor Violet 500 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
6846
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.