Läs mer
XKR3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-93461-25ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18493491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 415.00
    € 391.65 / 25µL
    Save € 23.35
    5% Off
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
XKR3 Polyclonal specifically detects XKR3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
XKR3
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
expressed in testis, MGC57211, X Kell blood group precursor-related family, member 3, x Kell blood group-related 3, XK, Kell blood group complex subunit-related family, member 3, XK-related protein 3, XRG3, XTES
Rabbit
Affinity Purified
RUO
150165
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
XKR3
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TIRNYHKWLKNLKQEKEETQVSITKRNTMLEREIAFSIRDNFMQQKAFK
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only