Learn More
ORP150/HSP12A Antibody (6G7-2H5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-59346-25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ORP150/HSP12A Monoclonal specifically detects ORP150/HSP12A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| ORP150/HSP12A | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.1% Sodium Azide | |
| HYOU1 | |
| Raised against a synthetic peptide of human GRP170 | |
| 25 μg | |
| Hypoxia | |
| 10525 | |
| Store at -20°C. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 6G7-2H5 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| 150 kDa oxygen-regulated protein, 170 kDa glucose-regulated protein, DKFZp686N08236, FLJ97572, glucose-regulated protein 170, GRP170, GRP-170, HSP12A, hypoxia up-regulated 1, hypoxia up-regulated protein 1, ORP-150, ORP150FLJ94899, oxygen regulated protein (150kD) | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Detects 170kDa. | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido