Learn More
XPNPEP3 Monoclonal Antibody (OTI5G2), TrueMAB™, OriGene
Catalog No. 17558991
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
17558991 30 μL 30µL
17538991 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17558991 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA503304S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
XPNPEP3 Monoclonal antibody specifically detects XPNPEP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Spezifikation
Antigen XPNPEP3
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI5G2
Concentration 0.7 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene DOK2
Gene Accession No. O60496
Gene Alias Aminopeptidase P3; APP3; E430012M05Rik; ICP55; Intermediate Cleaving Peptidase 55; LOW QUALITY PROTEIN: xaa-Pro aminopeptidase 3; NPHPL1; probable Xaa-Pro aminopeptidase 3; putative Xaa-Pro aminopeptidase 3; Xaa-Pro aminopeptidase 3; xaa-Pro aminopeptidase 3; probable Xaa-Pro aminopeptidase 3; XPNPEP3; X-Pro aminopeptidase 3; X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 3, putative; X-prolyl aminopeptidase 3; X-prolyl aminopeptidase 3, mitochondrial; zgc:76905; zgc:76905 protein
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human DOK2 produced in HEK293T cell.
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9046
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.