missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XSelect HSS CN XP Column
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Quantity:
1/Ea.
3/Pk.
Unit Size:
Each
Pack of 3
Descrizione
- Packed in ultra-low dispersion hardware, 2.5 μm eXtended Performance [XP] columns enable exceptional separation performance, robustness and throughput for HPLC assays while enabling a seamless transition path toward UPLC adoption.
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 10000 psi (690 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 2.5 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L10 |
| Endcapped | No |
| Type | eXtended Performance (XP) Column |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto