Learn More
XTP3TPA Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18473AF594
Product Code. 18514136
  • € 658.00 / 0.10mL
Description
XTP3TPA Polyclonal antibody specifically detects XTP3TPA in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
XTP3TPA
Polyclonal
Western Blot
dCTP pyrophosphatase 1, dCTPase 1, Deoxycytidine-triphosphatase 1, EC 3.6.1.12, MGC5627, RS21C6XTP3-transactivated gene A protein, XTP3TPACDA03, XTP3-transactivated protein A
Recognizes region between residues Between between 120 and 170..
0.1 mL
Proteases & Other Enzymes
79077
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado