Learn More
GA International Xylene-Resistant Labels for Paraffin Wax Blocks
Product Code. 17829237
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
19.1 x 5.1 mm
19.1 x 6.4 mm
22 x 15 mm
24 x 24 mm
25.4 x 12.7 mm
25.4 x 6.35 mm
25.4 x 7 mm
44.5 x 19.1 mm
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
Labels per Row:
1 Label
4 Labels
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 10000
Pack of 2000
Pack of 3000
Pack of 4000
Pack of 500
Pack of 5000
Pack of 8000
Product Code. 17829237
Brand: GA International PRF125C34WH
Only null left
Add to basket
Add to basket
These thermal-transfer printable labels are chemical-resistant, and intended for hard-to-stick surfaces like paraffin wax, parchment paper, etc.
  • Adheres to hard-to-stick surfaces, including paraffin wax blocks
  • Withstands exposure to harsh chemicals and solvents
  • Printable with all major thermal-transfer barcode printers
Specifica
Adhesive Type Permanent
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Labels per Row 4 Labels
Quantity 4000/Pk.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -67°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +70°C
Dimensions (LxW) 24 x 24 mm
Length (English) 0.94 in.
Length (Metric) 24 mm
Width (English) 0.94 in.
Width (Metric) 24 mm
Diameter (English) 3 in.
Diameter (Metric) 76.2 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato