Learn More
MP Biomedicals™ Yeast Extract Peptone Dextrose Broth
Product Code. 11377749 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
:
YPD Broth; Weight (Metric): 5 kg; Format: Powder
Product Code. 11377749
Brand: MP Biomedicals™ 114001042
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MP Biologicals™ YPD Broth is used for routine growth of Saccharomyces cerevisiae for molecular biology studies.
  • YPD (YEPD) is a nutritionally rich medium for the growth of S. cerevisiae, containing dextrose, peptone and yeast extract.
  • Dextrose is the energy source.
  • Yeast extract and peptone provide carbon, nitrogen, minerals, vitamins, trace ingredients and other essential growth nutrients which stimulate the growth of yeasts.
  • Bulk powder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Concentration 67 g/L
Form Powder
Grade Molecular Biology Certified™
Media Type YPD
Formulation 20 g Peptone Y; 10 g Yeast Extract-Y; 20 g Dextrose; 17 g Agar-Y. Small quantities of biological buffers have been added for proper pH adjustment.
pH 6.2 ±0.3 (at 25°C)
Solubility Soluble in Water
Weight (Metric) 5 kg
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.