missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YIF1B Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-18478JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
YIF1B Polyclonal antibody specifically detects YIF1B in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Spezifikation
| YIF1B | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Janelia Fluor 585 | |
| FinGER8, FLJ23477, FLJ50074, MGC39135, protein YIF1B, Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae), YIP1-interacting factor homolog B | |
| Recognizes region between residues Between between 1 and 50.. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 90522 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur