Learn More
Ytterbium pieces, sublimed, 99.9% (REO), Alfa Aesar™
May contain up to 0.15% Calcium
Merk:  Alfa Aesar 043431.14
Overige gegevens : CAS : 7440-64-4 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401907
  • € 265.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Ytterbium
7440-64-4
99.9%
MFCD00011286
May contain up to 0.15% Calcium
Sublimed Pieces
Yb
Specificatie
Ytterbium
May contain up to 0.15% Calcium
Sublimed Pieces
Yb
MFCD00011286
[Yb]
173.054
CHEBI:33381
Odorless
25g
173.04
7440-64-4
99.9%
Silver Gray pieces
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
ytterbium
23992
6.97g/cm3
Silver-gray