Learn More
ZBED1 Monoclonal Antibody (OTI2H3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA505045
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17553002
  • € 540.87 / 100µL
Description
ZBED1, also known as DREF, is the human homolog of the Drosophila protein DREF, a transcriptional regulatory factor required for expression of genes involved in DNA replication and cell proliferation. RNA interference (RNAi) experiments targeting ZBED1 RNA resulted in the inhibition of S phase entry and reduction of histone H1 mRNA in HeLa cells, suggesting that ZBED1 also plays a role in cell proliferation in human cells. At least 22 ribosomal proteins (RPs) possess ZBED1 binding sites in their promoters; anti-ZBED1 RNAi also resulted in decreased RP gene expression. Immunoprecipitation analyses have shown that ZBED1 self-associates in vivo via a carboxyl-terminal hATC domain, and this self-association is required for nuclear localization and DNA binding.
Tekniske data
Tekniske data
ZBED1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O96006
ZBED1
Full length human recombit protein of human ZBED1 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Western Blot
OTI2H3
Unconjugated
ZBED1
ALTE, DREF, TRAMP, hDREF
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
9189
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.