missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZBTB4 Monoclonal Antibody (OTI1F6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA811368S
This item is not returnable.
View return policy
Description
ZBTB4 Monoclonal antibody specifically detects ZBTB4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| ZBTB4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q5SRE7 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 254295 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1F6 | |
| Unconjugated | |
| PHYHD1 | |
| 2310026P19Rik; 9230111I22Rik; KAISO-L1; KAISO-like zinc finger protein 1; Kiaa1538; mKIAA1538; Zbtb4; zinc finger and BTB domain containing 4; zinc finger and BTB domain-containing protein 4; ZNF903 | |
| Full length human recombinant protein of human PHYHD1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur