Learn More
ZBTB46 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-ZBTB46-2B8, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 279.00
Specifications
Antigen ZBTB46
Clone PCRP-ZBTB46-2B8
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18030524
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-07755-20UG
20 μg
€ 279.00
20µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ZBTB46 Monoclonal specifically detects ZBTB46 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Specifications
Specifications
ZBTB46
0.2 mg/ml
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Human
BTB (POZ) domain containing 4, BTB/POZ domain-containing protein 4, BTBD4, dJ583P15.7, dJ583P15.8, FLJ13502, RINZF, zinc finger and BTB domain containing 46, zinc finger and BTB domain-containing protein 46, Zinc finger protein 340, ZNF340
Recombinant full-length human ZBTB46 protein
Primary
Store at 4°C.
PCRP-ZBTB46-2B8
Western Blot 1-2 ug/ml, Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
140685
IgG2a
Protein A or G purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt