Learn More
ZBTB6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 391.65 - € 590.10
Specifications
Antigen ZBTB6
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18699168
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-49116-25ul
25 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 415.00
€ 391.65 / 25µL
Save € 23.35
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
18614446
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-49116
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 624.00
€ 590.10 / 0.10mL
Save € 33.90
5% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
ZBTB6 Polyclonal antibody specifically detects ZBTB6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
ZBTB6
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
10773
IgG
Immunogen affinity purified
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
zinc finger and BTB domain containing 6, zinc finger and BTB domain-containing protein 6, Zinc finger protein 482ZIDZinc finger protein with interaction domain, ZNF482
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: CTEPLSKYLEIDLSMKNNNQHTDLCQSSDPDVKNEDENSDKDCEIIEISEDSPVNIDFHVK
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt