Learn More
ZBTB6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 550.00
Specifications
Antigen ZBTB6
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30231172
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35505-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30226536
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-35505-100ul
100 μL
€ 550.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
ZBTB6 Polyclonal antibody specifically detects ZBTB6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifications
Specifications
ZBTB6
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cell Cycle and Replication
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
10773
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
zinc finger and BTB domain containing 6, zinc finger and BTB domain-containing protein 6, Zinc finger protein 482ZIDZinc finger protein with interaction domain, ZNF482
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human ZBTB6 (NP_006617.1).,, Sequence:, MAAESDVLHFQFEQQGDVVLQKMNLLRQQNLFCDVSIYINDTEFQGHKVILAACSTFMRDQFLLTQSKHVRITILQSAEVGRKLLLSCYTGALEVKRKELLKYLTAASYLQMVHIVEKCTEALSKYLEIDLSMKNNNQHTDLCQSSDPDVKNEDENSDKDCEIIEISEDSPVNIDFHVKEEESNALQSTVESLTSERKEMKSPELSTVDIGFKDNEICIL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.