Learn More
ZC3H13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen ZC3H13
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18173239
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-47575
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18680826
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-47575-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
ZC3H13 Polyclonal specifically detects ZC3H13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
ZC3H13
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
23091
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DSDAYNSGDDKNEKHRLLSQVVRPQESRSLSPSHLTEDRQGRWKEEDRKPERKESSRRYEEQELKEKVSSVDKQREQTEILESSRMRAQDIIGHHQSEDRETSDRAHDENKKKAK
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Rabbit
Human
FLJ35669, KIAA0853DKFZp434D1812, zinc finger CCCH domain-containing protein 13, zinc finger CCCH-type containing 13
ZC3H13
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt