Learn More
ZC3H8 Monoclonal Antibody (OTI13F2), TrueMAB™, OriGene
Descrizione
ZC3H8 acts as a transcriptional repressor of the GATA3 promoter. Sequence-specific DNA-binding factor that binds to the 5′-AGGTCTC-3′ sequence within the negative cis-acting element intronic regulatory region (IRR) of the GATA3 gene. Component of the little elongation complex (LEC), a complex required to regulate small nuclear RNA (snRNA) gene transcription by RNA polymerase II and III. Induces thymocyte apoptosis when overexpressed, which may indicate a role in regulation of thymocyte homeostasis.
Specifica
Specifica
| Antigen | ZC3H8 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI13F2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | ZC3H8 |
| Gene Accession No. | Q8N5P1 |
| Gene Alias | Fliz1, ZC3HDC8 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?