Learn More
ZDHHC17 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-38335-20ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30228258
  • € 190.00 / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ZDHHC17 Polyclonal antibody specifically detects ZDHHC17 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ZDHHC17
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
DHHC-17, EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, HIP14HIP-14, huntingtin interacting protein 14, huntingtin interacting protein 3, Huntingtin interacting protein H, Huntingtin yeast partner H, Huntingtin-interacting protein 14, Huntingtin-interacting protein 3, Huntingtin-interacting protein H, HYPHHIP-3, KIAA0946HIP3, palmitoyltransferase ZDHHC17, Putative MAPK-activating protein PM11, Putative NF-kappa-B-activating protein 205, Zinc finger DHHC domain-containing protein 17, zinc finger, DHHC domain containing 17, zinc finger, DHHC-type containing 17
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-310 of human ZDHHC17 (NP_056151.2).,, Sequence:, TSIVAYLIAKGQDVDMMDQNGMTPLMWAAYRTHSVDPTRLLLTFNVSVNLGDKYHKNTALHWAVLAGNTTVISLLLEAGANVDAQNIKGESALDLAKQRKNVWMINHLQEARQAKGYDNPSFLRKLKADKEFRQKVMLGTP
20 μL
Signal Transduction
23390
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato