Learn More
2,7-Dibromonaphthalene, 99%
Product Code. 15422528
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15422528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56097.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 58556-75-5 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an intermediate in dyestuffs and pharmaceuticals.
Solubility
Soluble in acetonitrile.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58556-75-5
Molecular Formula C10H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 285.97
MDL Number MFCD00238580
InChI Key ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc
PubChem CID 625355
IUPAC Name 2,7-dibromonaphthalene
SMILES BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1
Specifikationer
Melting Point 139°C to 142°C
Quantity 250 mg
UN Number UN3077
Beilstein 1862041
Solubility Information Soluble in acetonitrile.
Formula Weight 285.97
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 2,7-Dibromonaphthalene
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.