Learn More
Intelectin-1/Omentin Antibody (ITLN1/4062), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08522B
Produktkod. 18634787
  • € 595.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Intelectin-1/Omentin Monoclonal antibody specifically detects Intelectin-1/Omentin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Intelectin-1/Omentin
Monoclonal
Biotin
Endothelial lectin HL-1, FLJ20022, Galactofuranose-binding lectin, hIntL, HL-1, intelectin 1 (galactofuranose binding), intelectin-1, INTLHL1, ITLNITLN-1, LFRIntestinal lactoferrin receptor, omentin
Recombinant fragment (around aa16-141) of human Intelectin-1/Omentin protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q8WWA0)
100 μg
Cardiovascular Biology, metabolism
55600
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
ITLN1/4062
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.