Learn More
ZFP37 Monoclonal Antibody (OTI5E3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA810210S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17593124
  • € 242.00 / 30µL
Description
ZFP37 Monoclonal antibody specifically detects ZFP37 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
ZFP37
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9Y6Q3
Mouse
Affinity chromatography
RUO
7539
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI5E3
Unconjugated
ZFP37
LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger protein 37 homolog; male germ cell-specific zinc finger protein; Tzn; ZFP37; Zfp-37; ZFP37 zinc finger protein; zinc finger protein 37; Zinc finger protein 37 homolog; zinc finger protein homologous to Zfp37 in mouse; ZNF906
Full length human recombinant protein of human ZFP37 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado