Learn More
ZFYVE28 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 25360-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30234033
  • € 410.00 / 150µL
Description
The ZFYVE28 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZFYVE28. This antibody recognizes human antigen. The ZFYVE28 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
ZFYVE28
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
57732
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
850 μg/mL
MGC43699; MGC61592
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human
96 kDa
Liquid
Documents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt