Learn More
ZIC3 Mouse anti-Human, Clone: OTI6F7, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF808167
Encompass_Preferred
Product Code. 17669681
  • € 726.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This nuclear protein probably functions as a transcription factor in early stages of left-right body axis formation. Mutations in this gene cause X-linked visceral heterotaxy, which includes congenital heart disease and left-right axis defects in organs.
Spezifikation
Spezifikation
ZIC3
Monoclonal
Unconjugated
ZIC3
HTX, HTX1, VACTERLX, ZNF203
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
7547
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
OTI6F7
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
O60481
ZIC3
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 242-467 of human ZIC3 produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt