Learn More
Zika Virus IgG Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-61131-0.025mg
 View more versions of this product
Product Code. 18693688
  • € 168.00 / 0.03mg
Description
Zika Virus IgG Polyclonal specifically detects Zika Virus IgG in Viral samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Zika Virus IgG
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
Zika Capsid antibody was raised against a peptide corresponding to 14 amino acids near the amino terminus of human Zika Capsid. Amino Acid Squence: RIINARKEKKRRGADTS
0.025 mg
Primary
Virus
Purified
ELISA
1 mg/mL
ELISA 1:100-1:2000
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Zika
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt