Learn More
Invitrogen™ Zika Virus NS5 (strain H/PF/2013) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5143441
Artikelnummer. 17870596
  • € 455.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial. Positive control: Zika-infected Vero.
Zika Virus nonstructural protein 5 (NS5) interacts with the host retinoic acid-inducible gene I (RIG-I), which is an essential signaling molecule for defending pathogen infections. NS5 subsequently represses K63-linked polyubiquitination of RIG-I, attenuates the phosphorylation and nuclear translocation of interferon regulatory factor 3 (IRF3), and inhibits the expression and production of interferon-beta (IFN-beta), thus restricting the RIG-I signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zika Virus NS5 (strain H/PF/2013)
Polyclonal
Unconjugated
NS5; NS5 protein
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of Zika virus NS5 protein (Zika virus (strain H/PF/2013)). The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
0.78 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% Proclin 300; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Virus
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt