Learn More
Zika Virus (SPH2015) NS1 Mouse anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescrizione
Zika Virus (SPH2015) NS1 Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) NS1 in Virus samples. It is validated for ELISA/Sandwich ELISA.
Specifica
Specifica
| Antigen | Zika Virus (SPH2015) NS1 |
| Applications | ELISA, Sandwich ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | HRP |
| Gene Alias | Zika NS1, ZIKV NS1, ZIKV-NS1 |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 5 Plates |
| Regulatory Status | RUO |
| Target Species | Virus |
| Content And Storage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?