Learn More
Zinc finger protein 180 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-92612
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18057406
  • € 572.00 / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Zinc finger protein 180 Polyclonal specifically detects Zinc finger protein 180 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Zinc finger protein 180
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
HHZ168zinc finger protein 180 (HHZ168), zinc finger protein 180
Rabbit
Affinity Purified
RUO
7733
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ZNF180
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EESMEEQDEKPPEPPKACAQDSFLPQEIIIKVEGEDTGSLTIPSQEGVNFKIVTVDFTREEQGTWNPAQRTLDRDVILENHRDLVSWDLATAVGKKDSTSKQRIFDEEPANGVKIERFTRDD
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only