Läs mer
Läs mer
Emma Safety Footwear Zion Safety Shoes
Beskrivning
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Microfiber construction
- GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
- 3M™ Reflective Striping
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011 |
| Color | Black |
| Design | Zion |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfiber |
| Size | 43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?