Learn More
Alfa Aesar™ Zirconium silicate
Merk:  Alfa Aesar™ 030477.A9
Overige gegevens : CAS : 10101-52-7 Gewicht : 10.00000kg
Aantal 10kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401177
  • € 227.00 / 10 kg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 27-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Zirconium silicate
183.3
14,10181
10101-52-7
MFCD00085353
Zirconium orthosilicate
Specificatie
Zirconium silicate
Powder
MFCD00085353
Zirconium orthosilicate
Odorless
White
10kg
10101-52-7
183.3
14,10181
4.56g/mL
<2 Micron
2550°C